Learn More
3-Chlorobisphenol A, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobisphenol A |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H15ClO2/c1-15(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(16)9-11/h3-9,17-18H,1-2H3 |
| Formelmasse | 262.0761 |
| Reinheit (%) | >95% |