Learn More
3-Chlorobenzylideneaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484103 25 g 25 Gramm
11474103 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10332.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20766-36-3
Summenformel C10H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 180.631
MDL-Nummer MFCD00052851
InChI-Schlüssel VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Synonym 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373975
IUPAC-Name (E)-4-(3-chlorphenyl)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzylideneacetone
Siedepunkt 123°C to 125°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 180.64
Reinheit (%) 98%