Learn More
3-Chlorbenzoylchlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10172610 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10010840 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10020840 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10030850 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10172610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-46-2
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
MDL-Nummer MFCD00000671
InChI-Schlüssel WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC-Name 3-Chlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoyl chloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 223.0°C to 225.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCl
Brechungsindex 1.5680 to 1.5700
Menge 5 mL
Beilstein 09, 338
Relative Dichte 1.36
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.