Learn More
3-Chlorbenztrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498687 25 g 25 Gramm
11408697 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19854.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Chlorobenzotrifluorid wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser <0.1 g/100 ml bei 22 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-15-7
Summenformel C7H4ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 180.554
MDL-Nummer MFCD00000594
InChI-Schlüssel YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-3-trifluoromethyl benzene, m-chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-3-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-chlorotrifluoromethylbenzene, m-trifluoromethylphenyl chloride, meta trifluoromethyl chlorobenzene, 3-chlorotrifluorotoluene, ccris 2810
PubChem CID 7374
IUPAC-Name 1-Chlor-3-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -56°C
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2234
Beilstein 510215
Formelmasse 180.56
Reinheit (%) 98%