Learn More
3-Chlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30357056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30357056 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37367520G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzophenone
CAS 1016-78-0
Summenformel C13H9ClO
Menge 20 g
Synonym (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)(phenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Formelmasse 216.03