Learn More
3-Chlorbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17982666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982666 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982666 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0745.160025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Chlorbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Chlorobenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Cl O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 3-chloro-, Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid, 3-Chlorobenzoic Acid, 433C58, Bupropion related, 3-chlorobenzoic acid (433C58)
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 3-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Menge 25 mg
Formelmasse 155,9978 g/mol