Learn More
3-Chlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474223 500 g 500 Gramm
11454223 25 g 25 Gramm
11464223 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10876.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
A Pseudomonas species which utilized 3-chlorobenzoic acid as a carbon source converted this compound to 3-hydroxybenzoic and 2, 5-dihydroxybenzoic acids. A methanogenic consortium able to use 3-chlorobenzoic acid as its sole energy and carbon source was enriched from anaerobic sewage sludge. A Pseudomonas putida strain 87 capable of assimilating 3-chlorobenzoic acid as a sole source of carbon and energy (3Cba+) was isolated. coupling of 3-chlorobenzoic acid with phenylboronic acid proceeds at room temperature using 0.5 % Pd and at 100°C using 0.1 % Pd to provide the coupled product in 97 % yeild.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Pseudomonas-Spezies, die 3-Chlorbenzoesäure als Kohlenstoffquelle verwendete, wandelte diese Verbindung zu 3-hydroxybenzoe und 2-5dihydroxybenzoesäure um. Ein methanogenes Konsortium, das 3-Chlorbenzoesäure als alleinige Energie- und Kohlenstoffquelle verwenden kann, wurde aus anaerobischem Klärschlamm angereichert. Ein Pseudomonas-Putida-Stamm 87, der 3-Chlorobenzoesäure als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle (3Cba+) aufnehmen kann, wurde isoliert. Die Kopplung von 3-Chlorobenzoesäure mit Phenylboronsäure erfolgt bei Raumtemperatur unter Verwendung von 0.5 % Pd und bei 100 °C unter Verwendung von 0.1 % Pd, um das gekoppelte Produkt mit 97 % Ertrag zu liefern.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser (0.45 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-80-8
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.565
MDL-Nummer MFCD00002491
InChI-Schlüssel LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC-Name 3-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 154°C to 160°C
Siedepunkt 274°C to 276°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 907218
Merck Index 14,2123
Löslichkeitsinformationen Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 99%