Learn More
3-Chlorobenzo[b]thiophen-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344524 5 g 5 Gramm
11334524 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344524 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01257.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21211-22-3 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21211-22-3
Summenformel C9H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.647
MDL-Nummer MFCD00014579
InChI-Schlüssel HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylicacid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, pubchem18541, 3-chloro-benzo b thiophene carboxylic acid, acmc-1coc0, cbmicro_009255
PubChem CID 307964
IUPAC-Name 3-Chlor-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(S2)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 265°C to 267°C
Menge 5 g
Beilstein 1425602
Formelmasse 212.65
Reinheit (%) 97%