Learn More
3-Chlorbenzo[b]thiophen-2-carbonylchlorid, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 231.1 |