Learn More
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-Carbonsäurechlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372597
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372597 5 g 5 Gramm
11362597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11745.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21815-91-8 | C9H4Cl2OS | 231.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21815-91-8
Summenformel C9H4Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 231.09
MDL-Nummer MFCD00053069
InChI-Schlüssel GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC-Name 3-Chlor-1-Methoxypyridin-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 111°C to 114°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1309703
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 231.1
Reinheit (%) 95%