Learn More
3-Chlorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455897
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455897 25 g 25 Gramm
11435897 1 g 1 Gramm
11445897 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24444.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
It is employed as a reactant involved in 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides, Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene, cross-coupling reactions with diazoesters3 or potassium cyanate. It is involved in the synthesis of biarylketones and phthalides and synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors6 among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmittel für 1,4-konjugierte Additionsreaktionen mit Ethensulfonamiden eingesetzt, um Arylethansulfonamide, Suzuki-Miyaura-Reaktionen mit Dibromtrifluormethylbenzol, Kreuzkupplungsreaktionen mit Diazoester3 oder Kaliumcyanat zu bilden. Es ist unter anderem an der Synthese von Biarylketonen und Phthaliden sowie an der Synthese von Inhibitoren wie PDE-4-Hemmern6 beteiligt.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich, löslich in Ether, Tetrahydrofuran, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63503-60-6
Summenformel C6H6BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
MDL-Nummer MFCD00161354
InChI-Schlüssel SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
PubChem CID 2734323
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Menge 25 g
Beilstein 2936343
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. soluble in ether,tetrahydrofuran,,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,methanol.
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) 97%