missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlorobenzenamin, TRC

Artikelnummer. 30005272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005272 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36461010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-42-9
Summenformel C6 H6 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
IUPAC-Name 3-Chloranilin
SMILES Nc1cccc(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloroaniline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formelmasse 127.0189
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.