Learn More
3-Chlorbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10132470 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10786511 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10686354 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10132470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-04-2
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
MDL-Nummer MFCD00003350
InChI-Schlüssel SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC-Name 3-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chlorobenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2410g/mL
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CHO
Brechungsindex 1.5630 to 1.565
Menge 25 mL
Beilstein 07, 234
Relative Dichte 1.241
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.