Learn More
3-Chlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450793
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450793 500 g 500 Gramm
11430793 25 g 25 Gramm
11440793 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450793 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13254.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorbenzaldehyd wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Farbstoffe Spezialchemikalien verwendet. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von medizinischen Stoffen und Zwischenprodukten, Chloralalkoholat sowie Zwischenprodukten von saurem M-Azurin-6B in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-04-2
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
MDL-Nummer MFCD00003350
InChI-Schlüssel SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC-Name 3-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 1.239
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.564
Menge 500 g
Beilstein 507098
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 97%