Learn More
3-Chlorbenzalchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzal chloride |
| Dichte | 1.38 |
| Menge | 50 g |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.566 |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Synonym | 3-chlorobenzal chloride, 1-chloro-3-dichloromethyl benzene, alpha,alpha,3-trichlorotoluene, benzene,1-chloro-3-dichloromethyl, m-chlorbenzalchlorid, 3-chlorobenzalchloride, benzene, 1-chloro-3-dichloromethyl, 3-chlrobenzal chloride, acmc-20an68, 1-dichloromethyl-3-chlorobenzene |
| Siedepunkt | 235°C to 237°C |
| Formelmasse | 195.48 |
| Reinheit (%) | 95% |