Learn More
3-Chloranisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023601
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11443567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17327.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2845-89-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2845-89-8
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00000591
InChI-Schlüssel YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
IUPAC-Name 1-Chlor-3-methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroanisole
Dichte 1.168
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 50 g
Beilstein 2041497
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) ≥98%