Learn More
3-Chloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319499 100 g 100 Gramm
11469872 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12019.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chloranilin war die einzige Anilinverbindung, die die Aktivität von PlasmaALT/GPT nach 48 h erhöhte. Es wird bei der Bioaugmentation von Belebtschlamm eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [6.8 g/l (20 °C)].
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-42-9
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00007765
InChI-Schlüssel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC-Name 3-Chloranilin
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroaniline
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.21
Menge 100 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.594
UN-Nummer UN2019
Beilstein 605969
Merck Index 14,2118
Siedepunkt 230°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. [6.8g/L (20°C)].
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 99%