missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloroacetanilide, TRC

Artikelnummer. 30008555
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3253705G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 588-07-8
Summenformel C8 H8 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 169.608
Synonym N-(3-Chlorophenyl)acetamide, NSC 39967, NSC 6116, m-Chloroacetanilide
IUPAC-Name N-(3-chlorophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1cccc(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloroacetanilide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 169.029
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.