Learn More
3-Chlor-N,N-Dimethylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362586 25 g 25 Gramm
11352586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08563.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann verwendet werden, um3-(3-dimethylamino-phenyl)-Acrylsäure-Butylester bei der Temperatur von 140 °C in Gegenwart von Reagenz Na2CO3 und Lösungsmittel N,N-dimethyl-acetamid mit der Reaktionszeit von 20 Stunden zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6848-13-1
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD00018456
InChI-Schlüssel CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
IUPAC-Name 3-Chlor-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Siedepunkt 230°C to 232°C
Brechungsindex 1.576
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2206152
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 95%