Learn More
3-Chlor-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen, TRC
Artikelnummer. 30359536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359536 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36436010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Summenformel C16H13ClO2S
Menge 10 mg
Synonym 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
InChI-Formel InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
IUPAC-Name 3-Chlor-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen
Molekulargewicht (g/mol) 304.79
Formelmasse 304.03