Learn More
3-Chlor-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 103597-06-4 |
| Summenformel | C16H13ClO2S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3 |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 304.79 |
| Formelmasse | 304.03 |