Learn More
3-Chlor-6-Iodpyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055330
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15400829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63879.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 135034-10-5 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Reacant in Suzuki-Miyaura coupling reaction. Reactant in the synthesis of 6-Chloropyridazine-3-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion. Reaktant bei der Synthese von 6-Chlorpyridazin-3-Carbonitril.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135034-10-5
Summenformel C4H2ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.43
MDL-Nummer MFCD08275187
InChI-Schlüssel PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine
PubChem CID 15418839
IUPAC-Name 3-Chlor-6-Iodpyridazin
SMILES ClC1=NN=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-6-iodopyridazine
Schmelzpunkt 110°C to 120°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 240.43
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest