Learn More
3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435097 5 g 5 Gramm
15425097 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32376.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85148-26-1
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD00042227
InChI-Schlüssel OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 50°C to 51°C (4 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) 97%