Learn More
3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Siedepunkt | 50°C to 51°C (4 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Formelmasse | 181.55 |
| Reinheit (%) | 97% |