Learn More
3-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30351512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351512 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC432835100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Summenformel C7 H3 Cl F3 N O2
Menge 100 mg
Synonym 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
Formelmasse 224.9804