Learn More
3-Chlor-5-(Pentafluorothio)Benzoylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15468835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468835 250 mg 250 Milligramm
15437157 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34217.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1240257-81-1
Summenformel C7H3Cl2F5OS
Molekulargewicht (g/mol) 301.05
MDL-Nummer MFCD16652451
InChI-Schlüssel GLJCAZZLRUQUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluorothio benzoyl chloride
PubChem CID 66523519
IUPAC-Name 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzoyl chloride
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 301.06
Reinheit (%) 97%