Learn More
3-Chlor-5-(pentafluorthio)-Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416717 250 mg 250 Milligramm
15406717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33840.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159727-28-3
Summenformel C7H3ClF5NS
Molekulargewicht (g/mol) 263.61
MDL-Nummer MFCD22201047
InChI-Schlüssel HASUULAKVNPSHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluorothio benzonitrile
PubChem CID 86277648
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(pentafluor-λ⁶-sulfanyl)benzonitril
Formelmasse 263.62
Reinheit (%) 97%