Learn More
3-Chlor-5-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444607 1 g 1 Gramm
15454607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31960.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82477-67-6 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82477-67-6
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.59
MDL-Nummer MFCD01317994
InChI-Schlüssel RRVHCVOVXPMKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-m-anisic acid, 3-carboxy-5-chloroanisole, 3-chloro-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-5-methoxy, pubchem14017, acmc-20ac57, ksc447q4j, cs-waa0107, benzoicacid, 3-chloro-5-methoxy
PubChem CID 12909341
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 98%