Learn More
3-Chlor-5-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.5M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703922 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10703922 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432000500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4, 109-99-9
CAS Min. % 9.66, 85.51
CAS Max. % 14.49, 90.34
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H3BrClFMg
MDL-Nummer MFCD02260214
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.968
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC-Name bromo(3-chloro-5-fluorophenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formelmasse 233.75
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.