Learn More
3-Chlor-5-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471576
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471576 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15471576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54775.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4
Summenformel C6H3BrClFMg
MDL-Nummer MFCD02260214
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC-Name bromo(3-chloro-5-fluorophenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778633
Formelmasse 233.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF