Learn More
3-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396599 1 g 1 Gramm
11306609 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26195.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-5-Fluorphenol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aufbereitung von substituierten Amiden als Antagonisten und/oder inverse Agonisten des Cannabinoid-1-Rezeptors, substituiertem N-(Arylmethyl)aryloxy-Arylcarboxamid und Heteroarylcarbodamid-Antagonisten für den PGE2-Rezeptor EP4 zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen, Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202982-70-5
Summenformel C6H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 146.545
MDL-Nummer MFCD00042212
InChI-Schlüssel ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
PubChem CID 2773713
IUPAC-Name 3-Chlor-5-fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenol
Brechungsindex 1.537
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%