Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029131
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11416010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26567.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Chlor-5-Fluorobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient als schützendes Reagenz und wird in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25026-64-6
Summenformel C7H4ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.555
MDL-Nummer MFCD00973904
InChI-Schlüssel QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 97%