Learn More
3-Chlor-5-Fluor-4-Methoxy-2-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Formelmasse | 202.61 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |