Learn More
3-Chlor-5-(3-Chlorpropyl)-10,11-Dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepin (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30351076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351076 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3650751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51551-41-8
Summenformel C17 H17 Cl2 N
Molekulargewicht (g/mol) 306.23
IUPAC-Name 2-Chlor-11-(3-Chlorpropyl)-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin
SMILES ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Formelmasse 305.0738