Learn More
3'-Chlor-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7053966
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61768.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3′-Chlor-4′-(trifluormethoxy)acetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129604-27-9
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD12545820
InChI-Schlüssel BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
PubChem CID 14793273
IUPAC-Name 1-[3-Chloro-4-(Tifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Farbe Farblos
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig