Learn More
3'-Chlor-4'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3′-Chlor-4′-(trifluormethoxy)acetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3′-Chlor-4′-(trifluormethoxy)acetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 238.59 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Flüssig |