Learn More
3-Chlor-4-Methylphenylmagnesiumbromid, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490726 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15490726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54075.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylphenylmagnesium bromide
CAS 515158-85-7
Menge 100 mL
Summenformel C7H6BrClMg
MDL-Nummer MFCD11553191
UN-Nummer UN2924
Synonym 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 3-chloro-4-methylphenyl, 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel MYJXIKNUSSYMAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC-Name bromo(3-chloro-4-methylphenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 229.78
PubChem CID 24807894
Formelmasse 229.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF