Learn More
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10421538
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
175883-63-3
C7H8BClO2
170.40
MFCD04039010
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
3854610
(3-Chlor-4-methylphenoxy)boronsäure
CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
175883-63-3
C7H8BClO2
170.40
MFCD04039010
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
3854610
(3-Chlor-4-methylphenoxy)boronsäure
CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-chloro-4-methylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 228.3°C to 231.5°C
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Formelmasse 170.4
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.