Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzolsulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 34°C to 38°C |
| Siedepunkt | 155°C to 156°C (19 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2364094 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 225.09 |
| Reinheit (%) | 99% |