Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzenborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367649 5 g 5 Gramm
11357649 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 175883-63-3 | C7H8BClO2 | 170.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-63-3
Summenformel C7H8BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.40
MDL-Nummer MFCD04039010
InChI-Schlüssel YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
PubChem CID 3854610
IUPAC-Name (3-Chlor-4-methylphenoxy)boronsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 224°C to 230°C
Menge 5 g
Formelmasse 170.4
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.