Learn More
3-Chlor-4-Methylanilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484067
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484067 5 g 5 Gramm
15494067 25 g 25 Gramm
15404077 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31342.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7745-89-3
Summenformel C7H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 178.056
MDL-Nummer MFCD00242925
InChI-Schlüssel YOQUZCNSUOJWQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylaniline hydrochloride, starlicide, caswell no. 216a, 3-chloro-p-toluidine hydrochloride, unii-7qq8474d5s, benzenamine, 3-chloro-4-methyl-, hydrochloride, epa pesticide chemical code 009901, p-toluidine, 3-chloro-, hydrochloride, 4-methyl, 3-chloroaniline hydrochloride, cth
PubChem CID 62651
IUPAC-Name 3-Chlor-4-methylanilin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (sublimation)
Menge 5 g
Formelmasse 178.06
Reinheit (%) 97%