Learn More
3-Chlor-4-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472787 250 g 250 Gramm
11462787 1000 g 1000 Gramm
11329499 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15439.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-74-9
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00007773
InChI-Schlüssel RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
PubChem CID 7255
ChEBI CHEBI:37824
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Methylanilin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylaniline
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.18
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 250 g
UN-Nummer UN2239
Beilstein 636511
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%