Learn More
3-Chlor-4-Methyl-7-Hydroxycoumarin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10705652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10705652
Marke: Thermo Scientific Acros 345340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6174-86-3
Summenformel C10H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.61
MDL-Nummer MFCD00006851
InChI-Schlüssel ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin, chlorferron, 3-chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-chlorocoumarin, chlorferon, 3-chloro-4-methylumbelliferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl
PubChem CID 5355079
ChEBI CHEBI:38620
IUPAC-Name 3-Chlor-7-hydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=C(Cl)C(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246.0°C to 247.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.