Learn More
3-Chlor-4-Methoxyphenylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10316264 5 g Glasflasche 5 Gramm
10471854 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316264 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427920050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-60-0
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD04039888
InChI-Schlüssel VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 3247522
IUPAC-Name (3-Chlor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240°C to 250°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(Cl)B(OH)2
Menge 5 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke