Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 217.0°C to 219.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 186.6 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.