Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419217 1 g 1 Gramm
15429217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52468.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-60-0
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD04039888
InChI-Schlüssel VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 3247522
IUPAC-Name (3-Chlor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 224°C to 230°C
Menge 1 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 97%