Learn More
3-Chlor-4-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432139
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64783.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89284-20-8
Summenformel C5H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 129.54
MDL-Nummer MFCD04114248
InChI-Schlüssel NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
IUPAC-Name 3-Chlor-1H-Pyridin-4-on
SMILES ClC1=CNC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 204°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 1363515
Formelmasse 129.54
Reinheit (%) 98%