Learn More
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30349100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349100 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3491902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 175135-74-7
Summenformel C6H6ClFN2 . (HCl)
Menge 2.5 g
Synonym Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)c(Cl)c1
IUPAC-Name (3-chlor-4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.03
Formelmasse 195.997