Learn More
3-Chlor-4-fluoriodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30354713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354713 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC989173250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
CAS 156150-67-3
Summenformel C6H3FClI
Menge 250 mg
Synonym 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
SMILES Fc1ccc(I)cc1Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Fluor-4-Iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 256.44
Formelmasse 255.8952