Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493544 25 g -
11483544 5 g 5 Gramm
11403554 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493544 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11222.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91170-93-3
Summenformel C6H3Cl2FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.046
MDL-Nummer MFCD00041444
InChI-Schlüssel DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
PubChem CID 145222
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.61
Siedepunkt 104°C to 105°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 98%